Learn More
R&D Systems™ CGS 12066B dimaleate
Artikelnummer. 30001460
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30001460 10 mg 10 Milligramm
18013942 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001460 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 0638/10
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. 5-HT1B agonist
5-HT1B full agonist, 10-fold selective over 5-HT1A and 1000-fold selective over 5-HT2C receptors. Centrally active following systemic administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109028-10-6
Summenformel C25H25F3N4O8
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CGS 12066B dimaleate
Menge 10 mg
Produktlinie Tocris
Formelmasse 566.49
Reinheit >98%
Molekulargewicht 566.49