Learn More
CGS-12066A Maleatsalz, TRC
Artikelnummer. 30350952
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30350952 50 mg
30362149 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30350952 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC29179350MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1350965-83-1
Summenformel C17H17F3N4 . C4H4O4
Molekulargewicht (g/mol) 450.4
Synonym CGS-12066A Maleate Salt, 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-7-(trifluoromethyl)-pyrrolo[1,2-a]quinoxaline (2Z)-2-Butenedioate
IUPAC-Name (Z)-but-2-Enedioinsäure; 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)-7-(Trifluormethyl)Pyrrolo[1,2-a]Quinoxalin
SMILES CN1CCN(CC1)c2nc3cc(ccc3n4cccc24)C(F)(F)F.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-7-(trifluoromethyl)-pyrrolo[1,2-a]quinoxaline (2Z)-2-Butenedioate
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H17F3N4.C4H4O4/c1-22-7-9-23(10-8-22)16-15-3-2-6-24(15)14-5-4-12(17(18,19)20)11-13(14)21-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-6,11H,7-10H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Formelmasse 450.1515