missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ CGP 55845 hydrochloride
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18064002
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18064002

Marke: Tocris Bioscience™ 1248/10

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Potent and selective GABAB antagonist

Potent, selective GABAB receptor antagonist (IC50 = 5 nM) that prevents agonist binding (pKi = 8.35) and inhibits GABA and glutamate release (pEC50 values are 8.08 and 7.85 respectively). Inhibits GABAB responses to baclofen (IC50 = 130 nM in an isoproterenol assay) and potentiates the hypoglycemic response to glucose in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 149184-22-5
Summenformel C18H23Cl3NO3P

Spezifikation

Chemischer Name oder Material CGP 55845 hydrochloride
Menge 10 mg
Formelmasse 438.71
Reinheit >98%
Molekulargewicht 438.71
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt