Learn More
Laboratoires Anios Dermanios Scrub CG Seife
Artikelnummer. 15195264
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
500 ml
Packungsgröße:
12 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
15195264 500 ml 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15195264 Lieferant Laboratoires Anios Lieferanten-Nr. 2082522
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Antiseptic soap for hygienic handwashing.
Antiseptic Soap:
  • Clear solution, slightly viscous
  • Product pH : approx. 5
  • Density : approx. 1.0
Spezifikation
Produkttyp Dermanios Scrub CG Seife
Material Chlorhexidindigluconat, Hilfsstoffe
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für chirurgische Umgebungen, medizinische und industrielle Reinräume
Menge 12/Packung
Volumen (metrisch) 500 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DERMANIOS SCRUB CG
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P262-Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P401- aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: D-GLUCONIC ACID, COMPOUND WITH N, N''-BIS(4-CHLOROPHENYL)-3, 12- DIIMINO-2, 4,11, 13-TETRAAZATETRA