Learn More
Thermo Scientific™ Cfr42I (SacII) (10 U/μL)
Artikelnummer. 10568180 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1200 E
2000 E
5 x 1200 E
Packungsgröße:
1200 Einheiten
5 Stück
Artikelnummer. 10568180
Marke: Thermo Scientific™ ER0201
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Das Restriktionsenzym Cfr42I (SacII) erkennt CCGC^GG-Stellen und schneidet am besten bei 37°C im B-Puffer (Isoschizomere: KspI, SacII, Sfr303I, SgrBI, SstII).
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Besondere Eigenschaften
  • Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
  • Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
  • Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
  • BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
  • Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Inkubatortemperatur 37 °C
Menge 1200 E
Produkttyp Cfr42I (SacII)