Learn More
Cevimeline N-Oxid, TRC
Artikelnummer. 30351129
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30351129 1 mg
30366505 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30351129 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC2835101MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 469890-14-0
Summenformel C10 H17 N O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 215.31
Synonym (2'R,3R)-rel-2'-Methylspiro[1-azabicyclo[2.2.2]octane-3,5'-oxathiolane] 1-Oxide
IUPAC-Name (2S,5S)-2-methyl-1'-oxidospiro[1,3-oxathiolan-5,3'-1-azoniabicyclo[2.2.2]Oktan]
SMILES C[C@H]1O[C@]2(CS1)C[N+]3([O-])CCC2CC3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cevimeline N-oxide
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H17NO2S/c1-8-13-10(7-14-8)6-11(12)4-2-9(10)3-5-11/h8-9H,2-7H2,1H3/t8-,9?,10-,11?/m0/s1
Formelmasse 215.098