Learn More
Cetyltrimethylammoniumbromid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17841391 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17841391 1 kg 1 Kilogramm
17831391 5 g 5 Gramm
11446801 100 g 100 Gramm
11450862 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17841391 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219502991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.00 CHF
    254.36 CHF / 1 Kilogramm
    Sparen 12.64 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 57-09-0
Summenformel C19H42BrN
Molekulargewicht (g/mol) 364.46
MDL-Nummer MFCD00011772
InChI-Schlüssel LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Synonym Hexadecyltrimethylammonium bromide, CTAB
PubChem CID 5974
ChEBI CHEBI:3567
IUPAC-Name Hexadecyltrimethylazaniumbromid
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cetyltrimethylammonium bromide
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 0.9906
Formelmasse 364.5
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cetyltrimethylammonium Bromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: cetrimonium bromide