Learn More
Cetyltrimethylammoniumbromid, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11478094 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11478094 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11478094 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0520823280
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cetyltrimethylammonium Bromide
CAS 57-09-0
Menge 100 g
Summenformel C19H42BrN
MDL-Nummer MFCD00011772
InChI-Schlüssel LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
IUPAC-Name Hexadecyltrimethylazaniumbromid
Molekulargewicht (g/mol) 364.46
PubChem CID 5974
ChEBI CHEBI:3567
Formelmasse 364.46