Learn More
Cetyltrimethylammoniumbromid, ∽98 %, molekularbiologische Reagenzienqualität, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11476461 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11476461 250 g 250 Gramm
11466461 100 g 100 Gramm
11486461 500 g 500 Gramm
11496461 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11476461 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219400483
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.00 CHF
    160.08 CHF / 250 Gramm
    Sparen 8.92 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 57-09-0
Summenformel C19H42BrN
Molekulargewicht (g/mol) 364.46
MDL-Nummer MFCD00011772
InChI-Schlüssel LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Synonym Cetrimoniumbromid, Cetyltrimethylammoniumbromid, Hexadecyltrimethylammonium-Bromid, Centimid, centimide, cetab, bromat, ctmab, cee dee, cetavlon
PubChem CID 5974
ChEBI CHEBI:3567
IUPAC-Name Hexadecyl(trimethyl)azanium;Bromid
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cetyltrimethylammoniumbromid
Farbe Weiß
Menge 250 g
Formelmasse 364.5
Reinheit (%) ∼98%
Güte Reagenz für die Molekularbiologie
Physikalische Form Pulver
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • cetyltrimethylammonium bromide, molecular biology reagent
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: cetrimonium bromide