Learn More
Cetrimonium Chloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hexadecyltrimethylammonium chloride |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H42N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formelmasse | 319.3006 |