missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cetirizine 3-Chloro Impurity Dihydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30133860
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30133860 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30133860 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36484525MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1232460-29-5
Summenformel C21 H25 Cl N2 O3 . 2 Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 461.81
Synonym 3-Chlorocetirizine Dihydrochloride, (RS)-2-[2-[4-[(3-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetic Acid Dihydrochloride, Acetic acid, 2-[2-[4-[(3-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-, hydrochloride (1:2) (ACI), [2-[4-[(3-chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetic acid dihydrochloride
IUPAC-Name 2-[2-[4-[(3-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetic acid;dihydrochloride
SMILES Cl.Cl.OC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3cccc(Cl)c3

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Chlorocetirizine Dihydrochloride
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-4-7-18(15-19)21(17-5-2-1-3-6-17)24-11-9-23(10-12-24)13-14-27-16-20(25)26;;/h1-8,15,21H,9-14,16H2,(H,25,26);2*1H
Formelmasse 460.1087
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.