Learn More
Cäsiumsulfat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422788
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11422788 500 g 500 Gramm
11402788 25 g -
11412788 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422788 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16767.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10294-54-9 | Cs2O4S | 361.87 g/mol
Cesium sulfate is used to prepare dense aqueous solutions for use in isopycnic centrifugation. It is used as metal oxide catalyst enhancer for heterogeneous processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Caesiumsulfat wird zur Herstellung dichter wässriger Lösungen für die isopyknische Zentrifugation verwendet. Es wird als Metalloxidkatalysatorverstärker für heterogene Prozesse eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (1820 g/l) bei 20 °C
Hinweise
Hygroskopisch. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Wasser, Reduktionsmitteln und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10294-54-9
Summenformel Cs2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 361.87
MDL-Nummer MFCD00010959
InChI-Schlüssel FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
Synonym cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate
PubChem CID 25137
IUPAC-Name Dicaesium;sulfat
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cesium sulfate
Schmelzpunkt 1,010°C
Menge 500 g
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 4.24
Merck Index 14,2016
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. (1820g/L) at 20°C
Formelmasse 361.87
Reinheit (%) 99%