Learn More
Cäsiumsulfat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412788
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11412788
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16767.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 10294-54-9 | Cs2O4S | 361.87 g/mol
Cesium sulfate is used to prepare dense aqueous solutions for use in isopycnic centrifugation. It is used as metal oxide catalyst enhancer for heterogeneous processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Caesiumsulfat wird zur Herstellung dichter wässriger Lösungen für die isopyknische Zentrifugation verwendet. Es wird als Metalloxidkatalysatorverstärker für heterogene Prozesse eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (1820 g/l) bei 20 °C
Hinweise
Hygroskopisch. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Wasser, Reduktionsmitteln und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10294-54-9
Summenformel Cs2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 361.87
MDL-Nummer MFCD00010959
InChI-Schlüssel FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
Synonym cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate
PubChem CID 25137
IUPAC-Name Dicaesium;sulfat
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cesium sulfate
Schmelzpunkt 1,010°C
Menge 100 g
Merck Index 14,2016
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. (1820g/L) at 20°C
Formelmasse 361.87
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 4.24