Learn More
Caesiumlösung für ICP, 1 g/l, HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12956184 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
Verpackung:
Flasche
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize Verpackung
12956184 100 ml 100 Milliliter -
12966184 250 ml 250 Milliliter Flasche
12976184 250 ml 500 Milliliter Flasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12956184 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S 114 100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Lösung enthält HNO3
Konzentration 1 g/l
Menge 100 ml