Learn More
Cäsiumiodid, TRC
Artikelnummer. 30360840
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30360840 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30360840 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC2800182.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cesium Iodide
CAS 7789-17-5
Summenformel CsI
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/Cs.HI/h;1H/q+1;/p-1
SMILES [I-].[Cs+]
IUPAC-Name Caesium;iodid
Molekulargewicht (g/mol) 259.81
Formelmasse 259.8099