Learn More
Cäsiumiodid, TRC
Artikelnummer. 30355649
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30355649 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30355649 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC280018250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cesium Iodide
CAS 7789-17-5
Summenformel CsI
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/Cs.HI/h;1H/q+1;/p-1
SMILES [I-].[Cs+]
IUPAC-Name Caesium;iodid
Molekulargewicht (g/mol) 259.81
Formelmasse 259.8099