Learn More
Thermo Scientific™ Optisches Fenster aus Caesiumiodid, Durchmesser: 50.8 mm
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Optisches Fenster |
| Material | Cesium Iodide |
| Dicke (metrisch) | 3mm |
| Menge | Je 1 |
| Durchmesser (metrisch) | 50,8mm |