Learn More
Cäsiumiodid, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11954211 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11954211 10 g Glasflasche 10 Gramm
11944211 1 g Glasflasche 1 Gramm
11934211 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11954211 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 192820100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7789-17-5 | CsI | 259.81 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-17-5
Summenformel CsI
Molekulargewicht (g/mol) 259.81
MDL-Nummer MFCD00010962
InChI-Schlüssel XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium iodide, caesium iodide, cesium monoiodide, dicesium diiodide, tricesium triiodide, cesiumiodide, cesium iodide cs2i2, cesium iodide cs3i3, unii-u1p3gvc56l
PubChem CID 24601
SMILES [I-].[Cs+]
Spezifikation
Siedepunkt 1280.0°C
Chemischer Name oder Material Cesium iodide
Schmelzpunkt 626.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.999%
Strukturformel CsI
Merck Index 15,2013
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 740g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, slightly soluble in methanol, practically insoluble in acetone
IUPAC-Name Caesium;iodid
Formelmasse 259.8
Reinheit (%) 99.999%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium iodide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.