Learn More
Cäsiumhydroxid-Monohydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7071865 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 15611910
Marke: Honeywell-Fluka 2100010G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
≥95.0 % (T)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35103-79-8
Summenformel CsH3O2
Molekulargewicht (g/mol) 167.93
MDL-Nummer MFCD00010964
InChI-Schlüssel ABSOMGPQFXJESQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Caesiumhydroxid-Monohydrat, Caesiumhydroxid-Hydrat, Caesiumhydroxid, Monohydrat, Caesiumhydroxid, Hydrat, Caesium1+-Ionenhydrat-Hydroxid, Caesiumhydroxid, Monohydrat 9ci, caesium 1+ ion hydrate hydroxide, cesium hydroxide,monohydrate 9ci
PubChem CID 23679066
SMILES O.[OH-].[Cs+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Caesiumhydroxid-Monohydrat
Menge 10 g
UN-Nummer 2682
IUPAC-Name Caesium; Hydroxid; Hydrat
Formelmasse 167.93 mol
Reinheit (%) ≥95 % (T)
Dichte 3.68 g/ml bei 25 °C