Learn More
Cäsiumhydroxid, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), für Analysen, 50-Gew.%-Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10793591 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10793591 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10666982 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10793591 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 213601000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.00 CHF
    153.00 CHF / 100 Gramm
    Sparen 12.00 CHF
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 21351-79-1 | CsHO | 149.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21351-79-1
Summenformel CsHO
Molekulargewicht (g/mol) 149.91
MDL-Nummer MFCD00010964
InChI-Schlüssel HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium hydroxide, caesium hydroxide, cesium hydrate, csoh, cesium hydroxide cs oh, cesium hydroxide dimer, cesium hydoxide, cs.ho, caesium 1+ oh, cesium hydroxide solution
PubChem CID 62750
ChEBI CHEBI:33988
IUPAC-Name Caesium;hydroxid
SMILES [OH-].[Cs+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cesium hydroxide
Namenshinweis 99%
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 g
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.74
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Dichte 1.7400g/mL
Strukturformel CsOH
Merck Index 15, 2012
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 149.91
Reinheit (%) 99.9%
Güte Spurenmetallbasis