Learn More
Cäsiumhydroxid, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), für Analysen, 50-Gew.%-Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10666982 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10666982
Marke: Thermo Scientific Acros 213605000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 21351-79-1 | CsHO | 149.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21351-79-1
Summenformel CsHO
Molekulargewicht (g/mol) 149.91
MDL-Nummer MFCD00010964
InChI-Schlüssel HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium hydroxide, caesium hydroxide, cesium hydrate, csoh, cesium hydroxide cs oh, cesium hydroxide dimer, cesium hydoxide, cs.ho, caesium 1+ oh, cesium hydroxide solution
PubChem CID 62750
ChEBI CHEBI:33988
IUPAC-Name Caesium;hydroxid
SMILES [OH-].[Cs+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cesium hydroxide
Namenshinweis 99%
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Strukturformel CsOH
Merck Index 15, 2012
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 149.91
Reinheit (%) 99.9%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.74
Dichte 1.7400g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.