Learn More
Cäsiumfluorid, TRC
Artikelnummer. 30360473
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30360473 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30360473 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC28000510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cesium fluoride
CAS 13400-13-0
Summenformel CsF
Menge 10 g
Synonym Cesium Monofluoride, NSC 84270
InChI-Formel InChI=1S/Cs.FH/h;1H/q+1;/p-1
SMILES [F-].[Cs+]
IUPAC-Name Caesium;fluorid
Molekulargewicht (g/mol) 151.9
Formelmasse 151.9039