Learn More
Cäsiumfluorid, weißes Pulver/Klumpen, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346717
Click to view available options
Menge:
2.5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11346717
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010019.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13400-13-0 | CsF | 151.90 g/mol
Used for desilylation reactions in organic synthesis. Useful base in organic chemistry, due to its low nucleophilicity. Owing to its high ionic character, it is a very reactive source of fluoride ion in organic synthesis. Reagent of choice when reactive naked fluoride is required. Effective catalyst in promoting Knoevenegal condensation. Single crystals of CsF are useful as the windows of cells for infrared spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13400-13-0
Summenformel CsF
Molekulargewicht (g/mol) 151.90
MDL-Nummer MFCD00010960
InChI-Schlüssel XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium fluoride, caesium fluoride, cesium monofluoride, dicesium difluoride, tricesium trifluoride, unii-t76a371hjr, caesium 1+ ion fluoride, caesiumfluoride, cesiumfluoride
PubChem CID 25953
SMILES [F-].[Cs+]
Spezifikation
Siedepunkt 1251°C
Chemischer Name oder Material Cesium fluoride
Schmelzpunkt 682°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver/Klumpen
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in dioxane and pyridine.
IUPAC-Name Caesium;fluorid
Formelmasse 151.9
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium fluoride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P320-Besondere Behandlung dringend erforderlich (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P361-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.