Learn More
Cäsium (Cs+)-Standard für die Ionenchromatographie, 1000 mg/l in Wasser, Honeywell Fluka™
Marke: Honeywell Fluka E3008-100ML
Additional Details : Gewicht : 0.10100kg
Beschreibung
Honeywell Fluka™ Analysestandards bieten eine wachsende Auswahl an hochwertigen anorganischen und organischen Referenzmaterialien für den europäischen Markt, die gemäß ISO 9001 hergestellt werden.Die Produkte eignen sich für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen und werden mit einem detaillierten Analysezertifikat (CoA) geliefert. Sie haben Anspruch auf kostenlose technische Unterstützung durch Experten, damit Sie die Informationen erhalten, die Sie benötigen, um schnell mit Ihrer Analyse zu beginnen und ein Audit zu bestehen.
Spezifikation
Cesium Standard for Ion Chromatography | |
Standards für die Ionenchromatographie | |
1.01 g/cm3 | |
100 mL |