Learn More
Cäsiumchlorid, Puriss, p.a., ≥99.5 % , Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15683510
Verfügbar ab: 26-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cäsiumchlorid, Puriss, p.a., ≥99.5 % , Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15683510 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
6 x 100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
6 Stück
Artikelnummer. 15683510
Marke: Honeywell-Fluka 31807100G
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
puriss. p.a., ≥99.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-17-8
Summenformel ClCs
Molekulargewicht (g/mol) 168.36
MDL-Nummer MFCD00010955
InChI-Schlüssel AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonym Caesiumchlorid, Caesiummonochlorid, Caesiumchlorid CsCl, Dichlorid aus Caesium, Tricaesium-Trichlorid, Caesium1+-Ionenchlorid, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
IUPAC-Name Cäsium;chlorid
SMILES [Cl-].[Cs+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Caesiumchlorid
Menge 100 g
Strukturformel CsCl
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 168.36 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Güte Puriss. p.a.
Verpackung Poly-Flasche
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cäsiumchlorid, Puriss, p.a., ≥99.5 % , Honeywell Fluka™ >