Learn More
Caesiumchlorid Lanthanchlorid-Puffer, Honeywell™ Fluka ™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 ml
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
250 Milliliter
Beschreibung
TraceSELECT™ Ultra und TraceSELECT
- Ultrareine Säuren, Basen und Salze für die Verhüttung und Nassverdau in der Umwelt-, Wasser- und Lebensmittelanalyse
- Die Probenvorbereitung für die Spurenanalyse erfordert Reagenzien höchster Reinheit. Unsere TraceSELECT Ultra-Produkte für die Ultraspurenanalyse bei ppb- und sogar ppt-Konzentrationen werden durch Destillation unter Siedepunkt hergestellt
- Die Säuren, Basen und Salze der TraceSELECT Serie wurden für die Probenvorbereitung und -analyse im ppb-Spurenbereich (μ g/kg) entwickelt
- Verpackt in hochwertigen Behältern, die für jedes Produkt geeignet sind
- Die Reagenzien werden unter Reinraumbedingungen hergestellt und abgefüllt
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Caesiumchlorid Lanthanchlorid-Puffer |
| Menge | 250 ml |
| MDL-Nummer | MFCD00152971 |
| UN-Nummer | UN3082 |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Dichte | 1.17 g/ml bei 20 °C |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Cesium chloride Lanthanum chloride buffer
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Caesium chloride, Lanthanum chloride anhydrous