Learn More
Cäsiumchlorid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337617
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11337617 250 g 250 Gramm
11327617 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337617 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012886.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die Evakuierung von Radioröhrchen, Herstellung von Caesiumverbindungen, Brauwesen
Evacuation of radio tubes, manufacturing of cesium compounds, brewing, x-ray fluorescent screens, radiographic contrast medium.Cesium chloride is widely utilized as a precursor for the source of cesium ions. It finds application in analytical chemistry and acts as a reagent to identify inorganic ions like aluminum, gallium and chromium by the color and morphology of the precipitate. Its radioisotopes are employed in nuclear medicine applications such as treatment of cancer and diagnosis of myocardial infarction. Occasionally, it can act as a phase transfer catalyst in selected organic reactions. It is applied in the manufacturing of electrically conducting glasses and screens of cathode ray tubes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Evakuierung von Radioröhrchen, Herstellung von Caesiumverbindungen, Brauen, Röntgenfluoreszenzbildschirme, radiographisches Kontrastmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-17-8
Summenformel ClCs
Molekulargewicht (g/mol) 168.36
MDL-Nummer MFCD00010955
InChI-Schlüssel AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
SMILES [Cl-].[Cs+]
Spezifikation
Siedepunkt 1303°C
Chemischer Name oder Material Cesium chloride
Schmelzpunkt 646°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver/Kristallin/Perlen
Menge 250 g
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.6418
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Prozentgehaltsbereich 99% (Metals basis)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Dichte 3.99 g/cm3 at 20°C
Merck Index 14,2011
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water; Soluble in alcohol; Insoluble in acetone.
IUPAC-Name Cäsium(1+)-Chlorid
Formelmasse 168.36
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Cesium chloride