Learn More
Caesiumchlorid, 99.999 % (Metallbasis), molekularbiologische Qualität, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15815228 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15815228 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
15825228 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
15805368 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15815228 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J75822.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Wird für die Trennung von λ-Phage, M13 und Plasmid-DNA mit Hochgeschwindigkeits-Zentrifugation bei Dichtegradienten verwendet.
Used for density gradient high speed centrifugation separation of λ phage, M13 and plasmid DNA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-17-8
Summenformel ClCs
Molekulargewicht (g/mol) 168.36
MDL-Nummer MFCD00010955
InChI-Schlüssel AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
SMILES [Cl-].[Cs+]
Spezifikation
Siedepunkt 1303°C
Chemischer Name oder Material Cesium Chloride
Schmelzpunkt 646°C
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt Metallbasis
IUPAC-Name Cäsium(1+)-Chlorid
Formelmasse 168.36
Reinheit (%) 99.999%
Güte Molekularbiologie
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 3.99
Dichte 3.99