missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Caesiumchlorid, 99.999 % (Metallbasis), molekularbiologische Qualität, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 15805368
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
7647-17-8
ClCs
168.36
MFCD00010955
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
24293
CHEBI:63039
[Cl-].[Cs+]
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
7647-17-8
ClCs
168.36
MFCD00010955
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
24293
CHEBI:63039
[Cl-].[Cs+]

Wird für die Trennung von λ-Phage, M13 und Plasmid-DNA mit Hochgeschwindigkeits-Zentrifugation bei Dichtegradienten verwendet.

Used for density gradient high speed centrifugation separation of λ phage, M13 and plasmid DNA.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 1303°C
Chemischer Name oder Material Cesium Chloride
Schmelzpunkt 646°C
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 1 kg
Hinweise zum Prozentgehalt Metallbasis
IUPAC-Name Cäsium;Chlorid
Formelmasse 168.36
Reinheit (%) 99.999%
Güte Molekularbiologie
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 3.99
Dichte 3.99
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'