Learn More
Melford Cesium Chloride
Artikelnummer. 30018196
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018196 250 g 250 Gramm
30018194 100 g 100 Gramm
30018195 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018196 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. C68050250.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
Optische Dichte: 50 Gew.-%ige Lösung in einer 1 cm Schichtdicke bei 260 nm ist < 0,02.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cesium Chloride
CAS 7647-17-8
Menge 250 g
Summenformel CsCl