Learn More
Melford Cesium Chloride
Artikelnummer. 30018194
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30018194 100 g 100 Gramm
30018196 250 g 250 Gramm
30018195 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018194 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. C68050100.0
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
Optische Dichte: 50 Gew.-%ige Lösung in einer 1 cm Schichtdicke bei 260 nm ist < 0,02.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cesium Chloride
CAS 7647-17-8
Menge 100 g
Summenformel CsCl