Learn More
Cäsiumbromid, 99.9 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10447780 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10447780 100 g Glasflasche 100 Gramm
10437780 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10447780 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 192061000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    291.00 CHF
    243.65 CHF / 100 Gramm
    Sparen 47.35 CHF
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7787-69-1 | BrCs | 212.81 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7787-69-1
Summenformel BrCs
Molekulargewicht (g/mol) 212.81
MDL-Nummer MFCD00010954
InChI-Schlüssel LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium bromide, caesium bromide, cesium bromide csbr, tricesium tribromide, csbr, unii-06m25edm3f, caesium 1+ ion bromide, cesiumbromide, br.cs, caesium i bromide
PubChem CID 24592
IUPAC-Name Caesiumbromid
SMILES [Br-].[Cs+]
Spezifikation
Siedepunkt 1300.0°C
Chemischer Name oder Material Cesium bromide
Schmelzpunkt 636.0°C
Namenshinweis 99.9%
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 100 g
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 4.44
Prozentgehaltsbereich 99.90%
Dichte 4.4400g/mL
Strukturformel CsBr
Merck Index 15, 2008
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 55g/100mL (20 c). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in acetone
Formelmasse 212.81
Reinheit (%) 99.9%
Güte Rein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /