Learn More
Cäsiumacetat, zur Analyse, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10196863 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10196863
Marke: Thermo Scientific Acros 390835000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3396-11-0 | C2H3CsO2 | 191.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3396-11-0
Summenformel C2H3CsO2
Molekulargewicht (g/mol) 191.96
MDL-Nummer MFCD00013056
InChI-Schlüssel ZOAIGCHJWKDIPJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium acetate, acetic acid, cesium salt, caesium acetate, acetic acid, cesium salt 1:1, acetic acid, cesiumsalt, acetic acid cesium salt, caesium 1+ ion acetate, cesiumacetate, acetic acid cesium, caesium 1+ acetate ion
PubChem CID 5152919
IUPAC-Name Cäsium;acetat
SMILES CC(=O)[O-].[Cs+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cesium acetate
Schmelzpunkt 194.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel CH3CO2Cs
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 91.5% (21°C).
Formelmasse 191.96
Reinheit (%) 99%
Güte Analytisch