Learn More
Cäsium AAS-Standard, 1000 mg/l Cs in HNO3 2 %, Honeywell Fluka™
Marke:  Honeywell Fluka E4021-500ML
Additional Details : Gewicht : 0.50500kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16684294
  • 102.69 CHF / 500 Milliliter
Verfügbar ab: 01-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Honeywell Fluka™ Analysestandards bieten eine wachsende Auswahl an hochwertigen anorganischen und organischen Referenzmaterialien für den europäischen Markt, die gemäß ISO 9001 hergestellt werden.Die Produkte eignen sich für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen und werden mit einem detaillierten Analysezertifikat (CoA) geliefert. Sie haben Anspruch auf kostenlose technische Unterstützung durch Experten, damit Sie die Informationen erhalten, die Sie benötigen, um schnell mit Ihrer Analyse zu beginnen und ein Audit zu bestehen.
Spezifikation
Spezifikation
Cesium AAS Standard
1.01 g/cm3
<2
500 mL