Learn More
Caesium (8,9,12,8',9',12'-Hexachloro-1,2-dicarbollid)Kobaltat, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cesium (8,9,12,8',9',12'-hexachloro-1,2-dicarbollide)cobaltate |
Farbe | Braun |
Summenformel | C4H16B18Cl6CsCo |
Strukturformel | Cs[(C2B9Cl3H8)2Co] |
MDL-Nummer | MFCD08064212 |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 663.31 |
Physikalische Form | Pulver |