Learn More
Abnova™ CES2 (Human) Recombinant Protein
Human CES2 full-length ORF ( NP_003860.2, 1 a.a. - 623 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marke:  Abnova™ H00008824-P02.25ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16129365
  • 547.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sequence: MTAQSRSPTTPTFPGPSQRTPLTPCPVQTPRLGKALIHCWTDPGQPLGEQQRVRRQRTETSEPTMRLHRLRARLSAVACGLLLLLVRGQGQDSASPIRTTHTGQVLGSLVHVKGANAGVQTFLGIPFAKPPLGPLRFAPPEPPESWSGVRDGTTHPAMCLQDLTAVESEFLSQFNMTFPSDSMSEDCLYLSIYTPAHSHEGSNLPVMVWIHGGALVFGMASLYDGSMLAALENVVVVIIQYRLGVLGFFSTGDKHATGNWGYLDQVAALRWVQQNIAHFGGNPDRVTIFGESAGGTSVSSLVVSPISQGLFHGAIMESGVALLPGLIASSADVISTVVANLSACDQVDSEALVGCLRGKSKEEILAINKPFKMIPGVVDGVFLPRHPQELLASADFQPVPSIVGVNNNEFGWLIPKVMRIYDTQKEMDREASQAALQKMLTLLMLPPTFGDLLREEYIGDNGDPQTLQAQFQEMMADSMFVIPALQVAHFQCSRAPVYFYEFQHQPSWLKNIRPPHMKADHGDELPFVFRSFFGGNYIKFTEEEEQLSRKMMKYWANFARNGNPNGEGLPHWPLFDQEEQYLQLNLQPAVGRALKAHRLQFWKKALPQKIQELEEPEERHTEL
Spezifikation
Spezifikation
NP_003860.2
carboxylesterase 2 (intestine, liver)
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CES2
GST
8824
Wheat germ expression system
25 μg
CE-2, CES2A1, PCE-2, iCE
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer