Learn More
Paragon Scientific™ Zertifiziertes Öl zur Viskositätsprüfung, 10W30
Click to view available options
Volumen (metrisch):
500 mL
5 L
Packungsgröße:
5 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
- Zertifiziert nach ISO17025/ISO17034
- Kinematische Viskosität mm2/s (cSt) gemäß ASTM D445
- Dichte in g/ml gemäß ASTM D 4052
- CCS dynamische Viskosität mPa.s (cP) gemäß ASTM D5293
- Viskositätsindex gemäß ASTM D2270
- Standardpackungsgröße 500 ml und 5 l erhältlich
- Vollständig rückführbar auf nationale Normen
- Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
- 2 Jahre Haltbarkeit
- Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 / ISO 17034 |
| Volumen (metrisch) | 5 L |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Certified Viscosity Check Oil 10W30
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Phosphorodithioic acid
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren von Charge zu Charge.