Learn More
Paragon Scientific™ Zertifiziertes Öl zur Viskositätsprüfung, 10W30
Click to view available options
Volumen (metrisch):
500 mL
5 L
Packungsgröße:
5 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
- Zertifiziert nach ISO17025/ISO17034
- Kinematische Viskosität mm2/s (cSt) gemäß ASTM D445
- Dichte in g/ml gemäß ASTM D 4052
- CCS dynamische Viskosität mPa.s (cP) gemäß ASTM D5293
- Viskositätsindex gemäß ASTM D2270
- Standardpackungsgröße 500 ml und 5 l erhältlich
- Vollständig rückführbar auf nationale Normen
- Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
- 2 Jahre Haltbarkeit
- Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 / ISO 17034 |
| Volumen (metrisch) | 500 mL |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P262-Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren von Charge zu Charge.