Learn More
Fisherbrand™ Zertifiziertes Fläschchen-Kit, 9 mm Kurzgewinde, Klarglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon/PTFE-Septum
Zertifiziertes Kit, Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.30600kg
Beschreibung
- Zertifiziertes Kit ND9
- 9mm
- Glas
- Durchsichtig
- 1.5 ml
- Schraubverschluss
- Mittelloch (6 mm)
- Polypropylen
- Silikon/PTFE
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen