Learn More
Dichtestandard mit zertifiziertem Referenzmaterial, Schmierstoff, UKAS ISO 17034-zertifiziert, 250 ml (Nennwert: 0,86709 g/ml bei 15 °C), Paragon Scientific™
Die für die Dichte zertifizierten Referenzmaterialien dienen der Verifizierung von Laborgeräten, die für die Dichteprüfung von Erdölprodukten und Derivaten gemäß ASTM D4052 verwendet werden. Alternative Testmethoden sind IP 365 und ISO 12185.
Marke:  Paragon Scientific CRMU-DELU
Artikelnummer. 16030050
  • 255.00 CHF / 250 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Vollständig nach ISO 17034 zertifiziert im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
  • Höchste Akkreditierungsgarantie, mit den derzeit weltweit renommiertesten zertifizierten Daten
  • Geringe Unsicherheit sorgt für maximale Genauigkeit der Daten
  • Alle Daten werden ausschließlich von UKAS ISO 17025-akkreditierten Labors generiert
  • Vollständig rückführbar auf internationale Normen
  • Lieferung in manipulationssicherem, UN-konformem Sicherheitspaket
  • 12 Monate Haltbarkeit
  • Sofort ab Lager lieferbar
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Spezifikation
250 mL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dichtestandard mit zertifiziertem Referenzmaterial, Schmierstoff, UKAS ISO 17034-zertifiziert, 250 ml (Nennwert: 0,86709 g/ml bei 15 °C), Paragon Scientific™ > Menge: 250 ml
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.