Learn More
Zertifiziertes Referenzmaterial für Kaltfilter-Anschlusspunkt, Diesel, UKAS ISO 17034-zertifiziert, 250 ml (Nennwert: -10.8 °C), Paragon Scientific™
Paragon CFPP-zertifizierte Referenzmaterialien umfassen Produkte, die nach ISO 17034 zertifiziert und hergestellt sind
Marke: Paragon Scientific CRMU-CFGO1
Additional Details : CAS : 68334-30-5 Gewicht : 0.70000kg Transport : UN number : 1202 Chem class : 3 Pack group : III
Beschreibung
- Kaltfilter-Anschlusspunkt Kalt (Cold Filter Plugging Point, CFPP)-zertifizierte Referenzmaterialien dienen zur Verifizierung von Laborgeräten zur Prüfung von Erdöl und Derivaten für Kaltfilter-Anschlusspunkte nach IP309. Eine alternative Testmethode ist ASTM D6371 .
- CZertifiziert gemäß ISO 17034 im Rahmen der UKAS-Akkreditierung durch eine methodenspezifische Laborvergleichsstudie.
- Vollständig rückführbar auf internationale Normen
- Lieferung mit MSDS.
- Manipulationssichere Sicherheitsverpackung.
- 12 Monate Haltbarkeit.
- Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
UN 1202 | |
UKAS ISO 17034 |
Sicherheit und Handhabung
- 250ML CRMU-CFGO1 Cold Filter Plugging Point Standard, Diesel
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: diesel fuel
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren von Charge zu Charge.