Learn More
Implen™ Zertifizierter Holmium-Glas- und Neutraldichte-Glasfiltersatz zur Steuerung der Wellenlänge und photometrischen Genauigkeit der NanoPhotometer™ NP80 und C40
Alle ansehen Implen ProdukteBeschreibung
Der zertifizierte Holmium- und Neutraldichteglasfilter ist ein optionales Zubehör zur Steuerung der Wellenlänge und photometrischen Genauigkeit für die NanoPhotometer™ Küvetten-Anwendung.
Spezifikation
Spezifikation
| Kompatibilität | NanoPhotometer C40/NP80 |
| Angaben zur Küvette | 10 mm |
| Beschreibung | Filter-Set aus Holmium- und neutraldichtem Glas |
| Sprachen | Deutsch |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wavescan |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | NanoPhotometer C40/NP80 |
| Enthält | Filter-Set aus Holmium- und neutraldichtem Glas |
| Material | Holmium und neutrales Glas |