Learn More
Fisherbrand™ Zertifiziert reine durchsichtige geradwandige Dosen aus Glas
Artikelnummer. 11704299 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
250 ml
Verschlussgröße:
53 bis 400 mm
70 bis 400 mm
Packungsgröße:
24 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße unitSize
11704299 250 ml 70 bis 400 mm 24 Stück
11784289 60 ml 53 bis 400 mm 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11704299
Only null left
Add to basket
Add to basket
Optimale geradwandige, transparente Glasbehälter für Bodenproben und umwelttechnische Anwendungen. Die Fisherbrand™ geradwandigen klaren Glasbehälter mit Kappen sind für einfaches Dispensieren und Befüllen konzipiert.
  • Optimal für Bodenbeprobungen und Umweltanwendungen
  • Gerade Seitenwände ermöglichen die vollständige Entnahme des Inhalts
  • Nicht autoklavierbar
  • Die Flaschen werden mit Verschlusskappen geliefert.
  • Die Kappe ist mit PTFE ausgekleidet.
  • Aus Kalknatronglas
Specifications
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Transparent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bodenprobennahme und Umweltanwendungen
Material Kalknatronglas
Menge 24/Pckg.
Verschlussfarbe Weiß
Zertifizierung/Konformität EPA
Closure Included Ja
Verschlussauskleidung PTFE
Verschlussgröße 70 bis 400 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Autoklavierbar bis 120 °C