Learn More
Zertifizierte Pufferlösung, pH 10, Mettler Toledo™
Artikelnummer. 12651306
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
Packungsgröße:
1500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12651306 250 mL 1500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12651306 Lieferant Mettler Toledo Online Lieferanten-Nr. 51350048
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00 CHF
    90.14 CHF / 1500 Milliliter
    Sparen 41.86 CHF
    31% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Farbe Farblos
pH 10
Physikalische Form Flüssig
Menge 250 mL
Lösungstyp pH-Puffer
Geruch Keine
Verpackung 6 Packungen