Learn More
Cerium-Wolframoxid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7050200
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11348737
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035840.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13454-74-5
Summenformel Ce2O9W2
Molekulargewicht (g/mol) 791.91
MDL-Nummer MFCD00049725
InChI-Schlüssel PMMOMAJHUNGVIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym cerium tungsten oxide, cerium iii tungstate, dicerium 3+ tritungstate, cerium 3+ dioxido dioxo tungsten 2/3, 2ce.3wo4, cerium tungstate ce2 wo4 3, cerous tungstate, ce2 wo4 3, dicerium 3+ ion tris dioxotungstenbis olate
PubChem CID 16213782
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Ce+3].[Ce+3].[W].[W]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium tungsten oxide
Schmelzpunkt 1089°C
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
IUPAC-Name Dicerium(3+) Ditungsten nonaoxidandiid
Formelmasse 1023.78
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Odorless