Learn More
Cer-Standard für ICP, 1000 μg/ml in 2 % HNO3, Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
Product Code. 10681173 Shop All SPEX Certiprep Products
Change view
Click to view available options
Menge:
125 ml
500 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Unit Size:
125 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10681173 500 ml Dreifach gelaugte LDPE-Flasche 500 Milliliter
10210354 125 ml Dreifach gelaugte LDPE-Flasche 125 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10681173 Supplier SPEX Certiprep Supplier No. PLCE22X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    184.25 CHF
    163.38 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 20.87 CHF
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-01-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Ce1000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Chemical Identifiers
CAS 7440-45-1 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Summenformel Ce
Molekulargewicht (g/mol) 140.12
MDL-Nummer MFCD00010924
InChI-Schlüssel GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23974
ChEBI CHEBI:33369
IUPAC-Name Cerium
SMILES [Ce]
Specifications
Chemischer Name oder Material Cerium-Standard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Analysenzertifikat Das Assurance Certificate of Analysis berichtet bis zu 39 Elemente auf PPB-Ebene.
CAS Min. % 1.0, 5.0, 94.0
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden mit gefundenen Werten für ICP und ICP-MS-Standards gescannt. Der gefundene Wert der Spuren metallischer Verunreinigungen wird im Analysezertifikat angegeben.
CAS Max. % 1.0, 5.0, 94.0
Verfahren AA, ICP
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Typ Zertifiziertes Referenzmaterial
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Menge 500 ml
Güte Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Konzentration     Kat. Nein.
2 bis 5 % HNO3    1000 μg/ml    PLCE2-2Y, 2X    10,000    PLCE2-3Y, -3X
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1000
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Produkt nur für den Laborgebrauch