Learn More
Cerium-Standard: Ce @ 1000 μg/g in Kohlenwasserstofföl, VHG™
Artikelnummer. 17962436
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17962436 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17962436 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGOCE1000A50G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Cerium-Standard: Ce @ 1000 μg/g in Kohlenwasserstofföl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium/Aluminium/Antimony/Arsenic/Barium/Beryllium/Bismuth/Boron/Cadmium/Calcium/Chromium/Cobalt/Copper/Iron/Lanthanum/Lead/Lithium/Magnesium/Manganese/Mercury/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Potassium/Scandium/Selenium/Silicon/Silver/Sodium/Strontium/Thallium/Tin/Titanium/Vanadium/Yttrium/Zinc/Zirconium
CAS 7440-45-1, 7429-90-5, 7440-36-0, 7440-38-2, 7440-39-3, 7440-41-7
Verfahren ICP/XRF/RDE
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Cerium/Aluminium/Antimony/Arsenic/Barium/Beryllium/Bismuth/Boron/Cadmium/Calcium/Chromium/Cobalt/Copper/Iron/Lanthanum/Lead/Lithium/Magnesium/Manganese/Mercury/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Potassium/Scandium/Selenium/Silicon/Silver/Sodium/Strontium/Thallium/Tin/Titanium/Vanadium/Yttrium/Zinc/Zirconium
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix 75 cSt Mineralöl
Menge 50 g
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Cerium 1000 μg/g/Aluminium (<1) μg/g/Antimony (<1) μg/g/Arsenic (<1) μg/g/Barium (<1) μg/g/Beryllium (<1) μg/g/Bismuth (<1) μg/g/Boron (<1) μg/g/Cadmium (<1) μg/g/Calcium (<1) μg/g/Chromium (<1) μg/g/Cobalt (<1) μg/g/Copper (<1) μg/g/Iron (<1) μg/g/Lanthanum (<1) μg/g/Lead (<1) μg/g/Lithium (<1) μg/g/Magnesium (<1) μg/g/Manganese (<1) μg/g/Mercury (<1) μg/g/Molybdenum (<1) μg/g/Nickel (<1) μg/g/Phosphorus (<1) μg/g/Potassium (<1) μg/g/Scandium (<1) μg/g/Selenium (<1) μg/g/Silicon (<1) μg/g/Silver (<1) μg/g/Sodium (<1) μg/g/Strontium (<1) μg/g/Thallium (<1) μg/g/Tin (<1) μg/g/Titanium (<1) μg/g/Vanadium (<1) μg/g/Yttrium (<1) μg/g/Zinc (<1) μg/g/Zirconium (<1) μg/g