missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cer, Plasma-Standardlösung, Cs 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™

Artikelnummer. p-4824663
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11351359

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013815.AD

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 7440-45-1 | Ce | 140.12 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7440-45-1, 7732-18-5
Summenformel Ce
Molekulargewicht (g/mol) 140.12
MDL-Nummer MFCD00010924
InChI-Schlüssel GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23974
ChEBI CHEBI:33369
IUPAC-Name Cerium
SMILES [Ce]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Cerium
Dampfdruck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Menge 50 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Salpetersäure:5,0 %; Cerium:0,1 %; Wasser:94,9%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt