Learn More
Cer(IV)-sulfat-Tetrahydrat, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10743894 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10743894
Marke: Thermo Scientific 199130025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 10294-42-5 | CeO8S2·4H2O | 404.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10294-42-5
Summenformel CeO8S2·4H2O
Molekulargewicht (g/mol) 404.29
MDL-Nummer MFCD00149427
InChI-Schlüssel MEXSQFDSPVYJOM-UHFFFAOYSA-J
Synonym cerium iv sulfate tetrahydrate, ceric sulfate tetrahydrate, unii-6sax34b8je, 6sax34b8je, acmc-20ecws, ceric sulphate tetrahydrate, ksc493s0d, aronis24302, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1 , tetrahydrate, cerium iv sulfate hydrate
PubChem CID 22723557
IUPAC-Name Cerium(4+);Disulfat;Tetrahydrat
SMILES O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ce+4]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium(IV) sulfate tetrahydrate
Namenshinweis 99+%
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 98% min. (Iodometry)
Strukturformel Ce(SO4)2·4H2O
Fieser 02,65; 15,73
Merck Index 14, 1990
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 38g/L (50°C). Other solubilities: soluble in dilute sulfuric acid,slowly soluble in cold,more readily soluble in,hot mineral acids
Formelmasse 404.29
Reinheit (%) ≥98%
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 1.06
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cerium(IV) sulfate tetrahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.