Learn More
Cer(IV)-Sulfatlösung 0.1, (0.1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7073123 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Beutel in Box
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. 10244340
Marke: Fisher Chemical J/3000/15
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 13590-82-4
Summenformel CeO8S2
Molekulargewicht (g/mol) 332.23
MDL-Nummer MFCD00148852
InChI-Schlüssel VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
Synonym ceric sulfate, cerium iv sulfate, ceric disulfate, ceric sulphate, cerium disulfate, cerium 4+ sulfate, cerium 4+ disulphate, unii-4f66fi5t7x, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1, cerium 4+ disulfate
PubChem CID 159684
IUPAC-Name Cer(4+);disulfat
SMILES [Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Farbe Gelb
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 L
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Dampfdruck 14mmHg at 20°C
Dichte Vapor Density: 0.7